Learn More
OG-L002
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18787219
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18787219 5 mg 5 Milligramm
18730179 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18787219
Marke: Tocris Bioscience 6244/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent LSD1 inhibitor
OG-L002 is a potent LSD1 inhibitor (IC50 = 20 nM). Exhibits some selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (IC50 values are 0.72 and 1.38 μM, respectively). Inhibits herpes simplex virus (HSV) immediate early gene expression and viral yield in vitro. Suppresses HSV primary infection in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4 '-((1 R,2 S)-2-aminocyclopropyl)biphenyl-3-ol
CAS 1357302-64-7
Synonym 4′-((1R,2S)-2-aminocyclopropyl)biphenyl-3-ol
Menge 5 mg
Ziel Histone Demethylase Inhibitors
Summenformel C15H15NO
Formelmasse 225.29
Reinheit 98%