missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OGDH Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1H7A2, Proteintech

Artikelnummer. 16801006 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16801006 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16801006

Marke: Proteintech CL59466285100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The OGDH antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human OGDH. This antibody recognizes human, rat antigen. The OGDH antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.

Spezifikation

Antigen OGDH
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 1H7A2
Konzentration 2000 μg/mL
Konjugat CoraLite 594
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4967
Zielspezies Human, Rat
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.