Beschreibung
- Form: rund
- Einweg- oder Mehrwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MB35 und MB45 Feuchtemessgeräte |
| Menge | 3/Packung |
| Typ | Wiederverwendbare Probenpfanne |