Learn More
OHAUS™ Temperatur-Kalibrierset
Artikelnummer. 10342852 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Feuchtigkeitsanalysator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10342852 MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Feuchtigkeitsanalysator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10342852 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 11113857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 €
    363.40 € / 1 Stück
    Sparen 136.60 €
    27% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für die Feuchtigkeitsanalysatoren MB35 und MB45
Zubehör für die Feuchtigkeitsanalysatoren MB35 und MB45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Feuchtigkeitsanalysator
Enthält Einstellscheibe mit Präzisionsthermometer, Accura
Sprachen Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinie Zubehör für Feuchtemessgeräte
Typ Temperaturkalibrierkit