Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Artikelnummer. 15501936 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Fassungsvermögen:
420g
820g
4,2 kg
8,2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen unitSize
15501936 AX822 820g 1 Stück
15581926 AX422 420g 1 Stück
15533883 AX8201 8,2 kg 1 Stück
15553883 AX4201 4,2 kg 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15501936
Marke: OHAUS™ 30206081
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimale Balance zwischen Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen.
Gewährleistet gleichmäßige und zuverlässige Wiegeergebnisse bei Routine-Wiegevorgängen
  • Die kurze Stabilisierungszeit erhöht die Produktivität im Labor
  • Kalibrierung mit externem Standard: herkömmliche Kalibrierung, bei der der Anwender die Waage manuell mithilfe eines ausgewählten Kalibriergewichts kalibriert, um die Genauigkeit bei jedem Modell zu gewährleisten
  • AutoCal™: ausgewählte Modelle sind mit der OHAUS Kalibrierungsautomatik mit internem Standard ausgestattet, die täglich eine routinemäßige Kalibrierung durchführt
  • Der Farb-Touchscreen ermöglicht eine schnelle und einfache Betätigung der Adventurer Anwendungen
  • Zugriff auf und Steuerung von neun Anwendungsmodi sowie unzähligen Funktionen über den modernen Farb-Touchscreen. So sind verschiedene manuelle Berechnungen nicht länger erforderlich
  • Die Anwender können den Touchscreen auch mit Handschuhen bedienen und müssen so nicht länger die Handschuhe an- und ausziehen. Dies ist wesentlich praktischer und sicherer.
  • Zusätzlich zum Touchscreen ist die Adventurer auch mit sechs mechanischen Schaltflächen mit haptischem Feedback ausgestattet, mit denen sich wiederholte Anwendungen wie Tara, Nullstellen, Kalibrierung und Drucken durchführen lassen
  • Anwendungsmodi: Wiegen, dynamisches Wiegen, Einfrieren der Anzeige, Teilezählung, Dichtebestimmung, Summierung, Prozentwiegen, Wägeprüfung, Formulierung
  • Die Echtzeit-Uhrfunktion bleibt selbst bei Stromunterbrechungen genau, während die GLP-Datenfunktion die Dokumentation von Probennamen, Projektnamen und Waagenkennung ermöglicht und so zur Einhaltung der Rückverfolgbarkeits- und Konformitätsanforderungen beiträgt
  • Die Klonierungsfunktion ermöglicht das Speichern von Anwender- und Anwendungseinstellungen auf ein USB-Speichergerät, um damit auch ganz einfach weitere Adventurer Waagen zu konfigurieren
  • Bei Einsatz der Mindestgewichtsfunktion zeigt die Anzeige deutlich an, wenn das aktuelle Probengewicht unter dem festgelegten Mindestwert liegt. Entsprechend lässt sich einfach das Probengewicht erhöhen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse normgerecht sind
  • Der platzsparende Zugluftschutz ist auf hohe Anwenderfreundlichkeit und Zugänglichkeit ausgelegt
  • Zusätzliche Merkmale: RS232 Schnittstelle, integrierte Unterflurwägeeinrichtung, Schutzabdeckung für das gesamte Gehäuse, auch während der Anwendung, abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl, unteres Gehäuse aus Metalldruckguss, Sicherheitshalterung, beleuchtete Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite, vier einstellbare Standfüße, Software-Sperrmenüs, Stabilitätsanzeige, Softwareanzeigen für Über-/Unterbelastung, anwenderkonfigurierbare Umgebungseinstellungen, akustische Rückmeldung, anwenderkonfigurierbare Helligkeitseinstellungen, automatische Dimmfunktion, Touchscreen-Kalibrierung, automatische Tarafunktion, anwenderkonfigurierbare Sprache (neun Sprachen)
Doppelter USB-Anschluss
  • Der USB-Anschluss an der Vorderseite ist leicht zugänglich und erleichtert das Laden von Daten von der Waage auf einen Flash-Speicher, ohne dass die Waage umgedreht werden muss oder ein Zugang zur Rückseite erforderlich ist
  • Ein zweiter USB-Anschluss befindet sich an der Rückseite, beispielsweise um die Waage an einen PC anzuschließen
  • Die Konnektivitätsoptionen tragen zur Erfüllung der Rückverfolgbarkeitsanforderungen bei traditionellen Anlagen bei
Compliance
Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-1. Elektromagnetische Verträglichkeit: FCC Teil 15 Klasse A, ICES-001 Klasse A, IEC 61326-1 (Emissionsklasse B, Immunität gemäß Industrieanforderungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1,
Anschlusstyp RS232, USB Host, USB Device
Beschreibung Precision Balance AX822
Fassungsvermögen 820g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle
Enthält AC-Adapter
Linearität ±0,02 g
Material Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
Messzeit 1.5 sec.
Min. Probengewicht 8.2 g
Modell AX822
Wiederholgenauigkeit ±0,01
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 800 g, OIML F1 oder ASTM CL 2
Typ Toploading Balances
Gewährleistung 2 years
Wägemodi Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing
Abmessungen (L x B x H) 354 x 230 x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,93 in.
Länge (metrisch) 354 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 6.9 in.
Breite (metrisch) Schale 175 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) Schale 195 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 7.7 in.
Tiefe (metrisch) 354 mm
Tiefe (metrisch) Schale 195 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,2 lb.
Gewicht (metrisch) 4,6 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter Eingang: 100-240 V 0,3 A 50-60 Hz; AC-Adapter
Spannung 100/240 V
Stromstärke AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frequenz AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Kalibrierung Intern