Beschreibung
Gewährleistet gleichmäßige und zuverlässige Wiegeergebnisse bei Routine-Wiegevorgängen
- Die kurze Stabilisierungszeit erhöht die Produktivität im Labor
- Kalibrierung mit externem Standard: herkömmliche Kalibrierung, bei der der Anwender die Waage manuell mithilfe eines ausgewählten Kalibriergewichts kalibriert, um die Genauigkeit bei jedem Modell zu gewährleisten
- AutoCal™: ausgewählte Modelle sind mit der OHAUS Kalibrierungsautomatik mit internem Standard ausgestattet, die täglich eine routinemäßige Kalibrierung durchführt
- Der Farb-Touchscreen ermöglicht eine schnelle und einfache Betätigung der Adventurer Anwendungen
- Zugriff auf und Steuerung von neun Anwendungsmodi sowie unzähligen Funktionen über den modernen Farb-Touchscreen. So sind verschiedene manuelle Berechnungen nicht länger erforderlich
- Die Anwender können den Touchscreen auch mit Handschuhen bedienen und müssen so nicht länger die Handschuhe an- und ausziehen. Dies ist wesentlich praktischer und sicherer.
- Zusätzlich zum Touchscreen ist die Adventurer auch mit sechs mechanischen Schaltflächen mit haptischem Feedback ausgestattet, mit denen sich wiederholte Anwendungen wie Tara, Nullstellen, Kalibrierung und Drucken durchführen lassen
- Anwendungsmodi: Wiegen, dynamisches Wiegen, Einfrieren der Anzeige, Teilezählung, Dichtebestimmung, Summierung, Prozentwiegen, Wägeprüfung, Formulierung
- Die Echtzeit-Uhrfunktion bleibt selbst bei Stromunterbrechungen genau, während die GLP-Datenfunktion die Dokumentation von Probennamen, Projektnamen und Waagenkennung ermöglicht und so zur Einhaltung der Rückverfolgbarkeits- und Konformitätsanforderungen beiträgt
- Die Klonierungsfunktion ermöglicht das Speichern von Anwender- und Anwendungseinstellungen auf ein USB-Speichergerät, um damit auch ganz einfach weitere Adventurer Waagen zu konfigurieren
- Bei Einsatz der Mindestgewichtsfunktion zeigt die Anzeige deutlich an, wenn das aktuelle Probengewicht unter dem festgelegten Mindestwert liegt. Entsprechend lässt sich einfach das Probengewicht erhöhen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse normgerecht sind
- Der platzsparende Zugluftschutz ist auf hohe Anwenderfreundlichkeit und Zugänglichkeit ausgelegt
- Zusätzliche Merkmale: RS232 Schnittstelle, integrierte Unterflurwägeeinrichtung, Schutzabdeckung für das gesamte Gehäuse, auch während der Anwendung, abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl, unteres Gehäuse aus Metalldruckguss, Sicherheitshalterung, beleuchtete Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite, vier einstellbare Standfüße, Software-Sperrmenüs, Stabilitätsanzeige, Softwareanzeigen für Über-/Unterbelastung, anwenderkonfigurierbare Umgebungseinstellungen, akustische Rückmeldung, anwenderkonfigurierbare Helligkeitseinstellungen, automatische Dimmfunktion, Touchscreen-Kalibrierung, automatische Tarafunktion, anwenderkonfigurierbare Sprache (neun Sprachen)
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ist leicht zugänglich und erleichtert das Laden von Daten von der Waage auf einen Flash-Speicher, ohne dass die Waage umgedreht werden muss oder ein Zugang zur Rückseite erforderlich ist
- Ein zweiter USB-Anschluss befindet sich an der Rückseite, beispielsweise um die Waage an einen PC anzuschließen
- Die Konnektivitätsoptionen tragen zur Erfüllung der Rückverfolgbarkeitsanforderungen bei traditionellen Anlagen bei
Compliance
Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-1. Elektromagnetische Verträglichkeit: FCC Teil 15 Klasse A, ICES-001 Klasse A, IEC 61326-1 (Emissionsklasse B, Immunität gemäß Industrieanforderungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1, |
| Anschlusstyp | RS232, USB Host, USB Device |
| Beschreibung | Precision Balance AX4201 |
| Fassungsvermögen | 4,2 kg |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,1 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle |
| Enthält | AC-Adapter |
| Linearität | ±0,2 g |
| Material | Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne |
| Mehr anzeigen |