Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Artikelnummer. 15581926 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Fassungsvermögen:
420g
820g
4,2 kg
8,2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen unitSize
15581926 AX422 420g 1 Stück
15501936 AX822 820g 1 Stück
15533883 AX8201 8,2 kg 1 Stück
15553883 AX4201 4,2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15581926 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30206079
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adventurer™ Precision Balance bietet die ideale Balance zwischen innovativen Funktionen und funktionalen, unkomplizierten Wägemöglichkeiten.
Liefert stabile und zuverlässige Wägeergebnisse für routinemäßige Wägeaufgaben.
  • Schnelle Stabilisierungszeit verbessert die Produktivität im Labor
  • AutoCal™ OHAUS Das automatische interne Kalibrierungssystem führt routinemäßige Wartungsarbeiten durch, indem es die Waage täglich kalibriert.
  • Der Farb-Touchscreen ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung der Adventurer-Anwendungen.
  • Bedienen und nutzen Sie neun Anwendungsmodi und zahlreiche Funktionen, die über den modernen Farb-Touchscreen die Notwendigkeit mehrerer manueller Berechnungen überflüssig machen.
  • Die Bediener können beim Bedienen des Touchscreens Laborhandschuhe tragen, wodurch die Unannehmlichkeiten und Gefahren des ständigen An- und Ausziehens von Handschuhen entfallen.
  • Zusätzlich zum Touchscreen verfügt Adventurer über sechs mechanische Tasten, die haptisches Feedback geben und dem Bediener die Durchführung wiederkehrender Vorgänge wie Tara, Nullstellung, Kalibrierung und Drucken ermöglichen.
  • Anwendungsmodi: Wägen, dynamisches Wägen, Anzeige halten, Stückzählung, Dichtebestimmung, Summierung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Rezeptur
  • Die Echtzeituhrfunktion hält die Zeit auch bei Stromausfall genau. GLP Die Datenfunktion ermöglicht die Erfassung von Probennamen, Projektnamen und Bilanznummern, um die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung der Compliance-Anforderungen zu gewährleisten.
  • Die Klonfunktion ermöglicht es Ihnen, Benutzer- und Anwendungseinstellungen auf einem Computer zu speichern. USB USB-Stick, mit dem sich zusätzliche Adventurer-Guthaben einfach konfigurieren lassen.
  • Bei Verwendung der Mindestgewichtsfunktion zeigt das Display deutlich an, dass Ihr aktuelles Probengewicht unter dem festgelegten Mindestwert liegt. Erhöhen Sie einfach Ihr Probengewicht, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse Ihren Standards entsprechen.
  • Einige Modelle verfügen über einen platzsparenden Windschutz, der die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessern soll.
  • Weitere Funktionen und Ausstattungsmerkmale: RS232-Schnittstelle, integrierte Wiegevorrichtung unter dem Haken, vollständige Gehäuseabdeckung für den Betrieb, abnehmbare Edelstahlwanne, Gehäuseboden aus Metalldruckguss, Sicherheitsbügel, beleuchtete vordere Füllstandsanzeige, vier verstellbare Füße, Software-Sperrmenüs, Stabilitätsanzeige, Software-Überlast-/Unterlastanzeigen, vom Benutzer wählbare Umgebungseinstellungen, akustisches Signal, vom Benutzer wählbare Helligkeitseinstellungen, automatische Dimmfunktion, Touchscreen-Kalibrierung, automatische Tarafunktion, vom Benutzer wählbare Betriebssprache (neun)
Dual USB Häfen
  • Eine Front USB Der Host-Anschluss ist leicht zugänglich und ermöglicht das einfache Übertragen von Daten von der Waage auf einen USB-Stick, ohne dass man die Waage von hinten erreichen oder bewegen muss.
  • Eine Sekunde USB An der Rückseite der Waage befindet sich ein Gerät, mit dem die Waage an einen PC angeschlossen werden kann.
  • Die Konnektivitätsoptionen tragen dazu bei, die Rückverfolgbarkeitsanforderungen in herkömmlichen Installationen zu erfüllen.
Compliance
Messtechnik: OIML R76, EN 45501 (Kl. I, nmax 320000, Kl. II, nmax 52000), Produktsicherheit: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnet. Verträgl.: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissionskl. B, Störfestigkeit – Anf. für indust. Einsatz), GLP/GMP-konform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Messtechnik: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsicherheit: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissionsklasse B, Anforderungen an die Immunität in der Industrie), GLP/GMP-konform
Anschlusstyp RS232, USB Gastgeber, USB Gerät
Beschreibung Präzisionswaage AX422
Fassungsvermögen 420g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle
Enthält AC-Adapter
Linearität ±0,02 g
Material Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
Messzeit 1,5 s
Min. Probengewicht 8.2 g
Modell AX422
Wiederholgenauigkeit ±0,01 g
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 400 g, OIML F1 oder ASTM CL 2
Typ Toploading-Waagen
Gewährleistung 2 Jahre
Wägemodi Wägen (17 Einheiten + benutzerdefinierte Einheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Tier-/dynamische Wägung, Summierung/Statistik, Rezeptur, Dichtebestimmung, Anzeigesperre, Chargendruck
Abmessungen (L x B x H) 354 x 230 x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,93 in.
Länge (metrisch) 354 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 6,9 in.
Breite (metrisch) Schale 175 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) Schale 195 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 7,7 in.
Tiefe (metrisch) 354 mm
Tiefe (metrisch) Schale 195 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,2 lb.
Gewicht (metrisch) 4,6 kg
Elektrische Anforderungen AC Netzteil-Eingang: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke AC Adaptereingang: 0,3 A, AC Ausgangsleistung des Adapters: 0,84 A
Frequenz AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz
Legal for Trade Nein
Kalibrierung Intern