Learn More
OHAUS™ Defender 5000 Tischwaage mit rechteckiger Basis
Tragbare Waage für den Versand und den Lagerbestand.
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Eingebauter RS232 und externer Eingang/optionale RS422/485/optionales Wechselstrom-Relais/optionales Gleichstrom-Relais/optionale zweite RS232 |
|---|---|
| Kalibrierung | 1 kg/lbs. bis 100 % |
| Zertifizierung/Konformität | EN 60950, EN61326, FCC, CE, UL |
| Enthält | Umschaltbares Universal-Netzteil (100-240 V AC/50-60 Hz). |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V Wechselstrom / 50 bis 60 Hz |
Benötigt: Sechs alkaline C-Batterien. (Wiederaufladbare NiMH-Akkus optional.)
Beschreibung
Ideal für routinemäßiges Wägen, Versand und einfache Anwendungen, einschließlich Teilezählen, Kontrollwägen, Prozentwägen, dynamisches Wägen und Anzeigenspeicher für das Wägen von großen Packungen. Die Ablesung ist bis auf 0.005 lbs. (0.002 kg) genau.
- Vorverkabelt und vollständig montiert
- Werkseitig eingestellt und kalibriert
- Die einstellbare, leicht lesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung misst 1 in. (2.5 cm) und verfügt über drei Kontrollwäge-LEDs
- Besteht aus einer Plattform aus Edelstahl mit Stellfüßen und Nivellierblase, Anzeige-Trägersäule und T51P-Anzeige mit Netzteil und Netzkabel
- Fünf vom Anwender wählbare Wiegeeinheiten (g, kg, lb, oz, lb:oz) sowie eine anwenderdefinierte Einheit
- Netto-/Brutto-/Tara-Funktion
- Automatische Abschaltung schont die Batterie
- Bidirektionale RS-232-C Schnittstelle
- Kann mit Batterie oder Wechselstrom betrieben werden
Serviceplan
Servicevertrag verfügbar.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA-Zulassung.
Spezifikation
| Eingebauter RS232 und externer Eingang/optionale RS422/485/optionales Wechselstrom-Relais/optionales Gleichstrom-Relais/optionale zweite RS232 | |
| EN 60950, EN61326, FCC, CE, UL | |
| 100 bis 240 V Wechselstrom / 50 bis 60 Hz | |
| 50 bis 60 Hz | |
| innerhalb von 2 Sekunden | |
| -10 bis 40 °C | |
| Plattform (LxW): 55.0 x 42.9 cm (21.7 x 16.5 in.) |
| 1 kg/lbs. bis 100 % | |
| Umschaltbares Universal-Netzteil (100-240 V AC/50-60 Hz). | |
| Gramm, Kilogramm, Unze, Pound, metrische Tonne, individuell | |
| ABS-Kunststoff, Edelstahl, Aluminium | |
| 14 bis 104° F | |
| 100 bis 240 V |