Beschreibung
- Breite: 5.7 cm (2.25 in.)
- Menge: 5/Pckg.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SF42 Drucker |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.25 in. |
| Breite (metrisch) | 5,71 cm |
| Sprachen | Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) |
| Produktlinie | Druckerzubehör |
| Typ | Druckerpapier |