Learn More
OHAUS™ GEWICHTSSATZ FUER 54966 AUF 2640G 2640G
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Gewicht: 2 x 1 kg und1 x 500 g
Beschreibung
Gegengewichtsset für den Einsatz mit folgenden mechanischen Waagen:
- Dreifach-Strahl 710-00
- Dreifach-Strahl 750-S0
- Dreifach-Strahl 760-00
- Dreistrahl-Dial-O-Gram 1650-00
- Dreistahl Pro TP2611
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Metrischer Zusatzgewichtesatz |
| Beschreibung | Gewichtssatz, 2 x 1 kg, 1 x 500 g |
| Klassifikation | Sonstiges Ohaus.Accessories |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht (metrisch) | 2 x 1 kg, 1 x 500 g |
| Form | Zylindrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung, Gegengewicht |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dreistrahl 710-00, 750-S0 und 760-00; Dreistrahl Dial-O-Gram 1650-00 und Dreistrahl Pro TP2611 |
| Verpackungsmenge | 3 Gewichte/Pckg. |