Learn More
Velp Scientifica OHS 40 Digitaler Überkopfrührer
Artikelnummer. 16365665 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
30 bis 2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
16365665 30 bis 2.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16365665 Lieferant Velp Scientifica Lieferanten-Nr. F20100493
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overhead Rührwerk mit 40 Ncm Drehmoment, Digitalanzeige und Zeitschaltuhr für bis zu 25 l Rührleistung. Entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer auch in aggressivsten Umgebungen zu gewährleisten.
Das OHS 60 Digital ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Viskositäten bis zu 50.000 mPa.
Sicherheit und Widerstand im Labor
  • Widerstandsfähiges, abgedichtetes Gehäuse und Schutzart IP 54
  • Integrierte Sicherheitsalarme für Überlastung, Übertemperatur und Überstrom gewährleisten die dauerhafte Leistungsfähigkeit und stoppen den Rührvorgang für maximale Sicherheit in Ihrem Labor.
  • Sichere Bedienung des Start- und Stoppknopfes sowie Sperrschlüssel verhindern unbeabsichtigtes Einschalten stat Aufschwung und Veränderungen der Arbeitsbedingungen
Erstklassige Rührleistung
  • Der bürstenlose Motor rührt bis zu 40 Liter mit einem maximalen Drehmoment von 60 Ncm um und gewährleistet die längste Lebensdauer.
  • SpeedServo™ Die Drehmomentkompensationstechnologie hält die Drehzahl konstant und passt sich automatisch an Viskositätsänderungen an.
Anwenderfreundlich
  • Der SmartChuck™ Die Technologie vereinfacht den Schaftmontageprozess , der sogar einhändig und ohne Werkzeug durchgeführt werden kann und Ihnen somit das Leben erleichtert.
  • Alle notwendigen Informationen sind auf einen Blick verfügbar, und das spezielle Drehmoment-Display mit 4 LED-Segmenten informiert über Viskositätsänderungen während des Betriebs.
  • Der integrierte OHS Digital-Timer ermöglicht unbeaufsichtigte Betriebsabläufe. Programmieren Sie Ihr OHS Digital von 1 Minute bis 99,59 Stunden und kümmern Sie sich um den Rest!
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 l
Spannung 230 V
Wirkleistung 120 W
Durchmesser (metrisch) Welle 7 mm
Abmessungen (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Höhe (metrisch) 285 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,3 in.
Länge (metrisch) 235 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Zertifizierung/Konformität Ja
Spannfuttergröße 1 bis 13 mm
Material Aluminiumlegierung
Modell OHS 40 Digital
Schutzartklasse Ja
Drehmoment Max. 40 Ncm
Viskosität Max. 25,000 mPas
Gewicht (metrisch) 4,1 kg