Learn More
Velp Scientifica OHS 200 Advance Überkopfrührer
Artikelnummer. 16305665 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehmoment:
≤ 200 Ncm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehmoment unitSize
16305665 ≤ 200 Ncm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16305665 Lieferant Velp Scientifica Lieferanten-Nr. F20100480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2276.40 €
    2080.00 € / 1 Stück
    Sparen 196.40 €
    8% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Rührwerk mit 200 Ncm Drehmoment, zweistufigem Getriebe, 3,5 in. TFT-Display, Timer, Wi-Fi Und USB Anschlussmöglichkeiten zum Umrühren von bis zu 100 Litern. Wurde entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards und eine lange Lebensdauer auch in aggressivsten Umgebungen zu gewährleisten.
Der OHS 200 Advance ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Viskositäten bis zu 100.000 mPa . Der elektronisch gesteuerte bürstenlose Motor der OHS 200 Advance rührt bis zu 100 l mit einem maximalen Drehmoment von 200 Ncm um und gewährleistet die längste Lebensdauer.
Sicherheit und Widerstand im Labor
  • Das widerstandsfähige, abgedichtete Gehäuse mit Schutzart IP 54 garantiert Langlebigkeit auch in aggressivsten Umgebungen.
  • Integrierte Sicherheitsalarme gegen Überlastung, Übertemperatur und Überstrom erhalten die Leistungsfähigkeit langfristig, indem sie den Rührvorgang stoppen.
  • Die sichere Bedienung des Start- und Stoppknopfes mit Sperrschlüssel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und Änderungen der Arbeitsbedingungen.
  • Integrierte Vibrationssensoren mit unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen stoppen den Betrieb und informieren die Benutzer, sobald das Arbeitsschutzsystem stabil und ordnungsgemäß befestigt ist.
Beste Rührleistung der Klasse
  • Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit unterschiedlichen Viskositäten
  • Elektronisch gesteuerter, bürstenloser Motor rührt mit einem maximalen Drehmoment
  • SpeedServo™ Die Drehmomentkompensationstechnologie hält die Drehzahl konstant und passt sich automatisch an Viskositätsänderungen an.
  • Zweiganggetriebe bieten die beste Leistung sowohl für hohe Drehmomente als auch für hohe Produktionsvolumina.
  • Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht die manuelle Einstellung der gewünschten Drehzahl.
  • Das Drehmoment bleibt über den gesamten Drehzahlbereich stabil, was ein entscheidender Parameter für die Reproduzierbarkeit ist
SmartChuck™ Vereinfacht die Schachtunterbringung
  • Die Wellenanpassung kann einhändig und ohne Werkzeug durchgeführt werden.
  • Mit zwei einfachen Bedienvorgängen können Sie den Schutzring entriegeln, um die Welle mit maximaler Leichtigkeit anzubringen und zu entfernen
  • Wird der Ring während des Rührvorgangs geöffnet, wird die Analyse automatisch unterbrochen und das Gerät informiert den Benutzer über maximale Sicherheit.
Intuitiv und präzise
  • 3,5 in. Das TFT-Display hilft dem Benutzer, die Arbeitsbedingungen präzise einzustellen und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
  • Zeigt die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammen mit der Drehmomentmessung für Echtzeitinformationen über Viskositätsänderungen mit einer Auflösung von 1 Ncm an
  • Interagieren Sie mit dem OHS Advance aus dem Echtzeitdiagramm, das Drehzahl, Drehmoment und Temperatur anzeigt
  • Die OHS Advance Rührwerke arbeiten dank eines Timers, der von 1 Minute bis 99,59 Stunden eingestellt werden kann, unbeaufsichtigt.
  • Definieren und programmieren Sie Betriebsmethoden, die ideal für anspruchsvolle Aufgaben geeignet sind, bei denen Rampen- und Intervallbetrieb erforderlich sind.
Vorteile der OHS Advance Konnektivität
  • OHS Advance ist der einzige Rührwerkshersteller, der die Möglichkeit bietet, Prozesse durch ein System zu steuern und zu überwachen. Wi-Fi Verbindung
  • Die VELP Ermes Cloud-Plattform ermöglicht die Steuerung des OHS Advance über eine einfache und intuitive Weboberfläche von PC, Smartphone und Tablet aus.
  • Rührfunktion aktivieren, Timer einstellen, Methode auswählen (aus den auf dem Gerät gespeicherten) oder Berichte mit einem Klick herunterladen und teilen
  • VELP Ermes kann OHS Advance in Reinräumen oder anderen kontrollierten Umgebungen verwalten, ohne dass lange Sicherheitsverfahren erforderlich sind.
  • OHS/CotrollerSoft™ Die Software bietet allen Laboren eine valide Alternative mit USB Konnektivität für diejenigen, die nicht von Cloud-Diensten profitieren können
Specifications
Geschwindigkeit 6 bis 400 U/min, 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 100 l
Display Grafische TFT-Anzeige (3,5 Zoll)
Spannung 230 V
Wirkleistung 150 W
Durchmesser (metrisch) Welle ≤ 8,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,4 in.
Höhe (metrisch) 315 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,3 in.
Länge (metrisch) 235 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 90 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Spannfuttergröße 1 bis 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren
Enthält PT100 Sonde
Modell OHS 200 Advance
Anzahl Drehzahlzahnräder 2
Schutzartklasse IP 54
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -330 bis +1.020 °F
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +550 °C
Drehmoment ≤ 200 Ncm
Viskosität ≤ 100,000 mPas
Gewicht (angloamerikanisch) 10,1 lb.
Gewicht (metrisch) 4,6 kg