Learn More
VELP Scientifica™ OHS Digital Overhead Stirrers
Artikelnummer. 16355675 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
30 bis 1.300 U/min
30 bis 2.000 U/min
Drehmoment:
100 Ncm
20 Ncm
40 Ncm
60 Ncm
Fassungsvermögen:
25 l
40 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Geschwindigkeit Drehmoment Fassungsvermögen unitSize
16355675 30 bis 2.000 U/min 20 Ncm 25 l 1 Stück
16345675 30 bis 2.000 U/min 40 Ncm 25 l 1 Stück
16335675 30 bis 2.000 U/min 60 Ncm 40 l 1 Stück
16325675 30 bis 1.300 U/min 100 Ncm 100 l 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16355675
Marke: VELP Scientifica™ F20110494
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Powerful overhead stirrers with digital display to precisely set stirring speed and timer.
  • Der leistungsstarke bürstenlose Motor und die elektronische Steuerung gewährleisten ein konstantes Drehmoment bei jeder Drehzahl
  • Spezielle 4-Segment-LED-Anzeige mit Drehmomentverlauf
  • Intuitiver Knopf zum Navigieren im Menü und zum Starten und Stoppen vom Betrieb
  • Das Smartchuck™ System vereinfacht die Aufnahme von Wellen ohne Werkzeug mit nur einer Hand
  • Das widerstandsfähige, gekapselte Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in aggressivsten Umgebungen
Spezifikation
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 25 l
Display LED
Spannung 115/230 V
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment 20 Ncm