Learn More
Fisherbrand™ Pumpenöl
Artikelnummer. 11767929 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11767929 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11767929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.00 €
    296.28 € / 1 Stück
    Sparen 212.72 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schmieren Sie Pumpen mit diesem Öl. Fisherbrand™ Pumpenöl wurde für die Verwendung mit Fisherbrand™ Drehschieberpumpen entwickelt.
  • Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen
  • 20 l-Flasche
  • Niedriger Dampfdruck
  • Zur allgemeinen Verwendung in Drehschieberpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Öl
Zur Verwendung mit (Geräte) Drehschieberpumpen
Volumen (metrisch) 10 l