Beschreibung
- Diese Seife verfügt über eine dermatologisch getestete Formel, einen hautfreundlichen pH-Wert und fettlösende Inhaltsstoffe, wodurch sie sich sowohl für die Zubereitung von Speisen als auch zum Waschen fettiger Hände eignet.
- Sparen Sie Zeit beim Personal durch müheloses Nachfüllen – zertifiziert von der Schwedischen Rheuma-Vereinigung, getestet nach dem Design for All-Test, veröffentlicht im Swedish Design Research Journal, 2011.
- Für gute Handhygiene sorgen – die werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Formulierungen bis hin zu den Händen zu schützen.
- Abfall reduzieren – die Flasche ist faltbar, was zu 70 % weniger Abfallvolumen führt (basierend auf einem Essity-Test).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handseife |
| Farbe | Klar |
| Form | Flüssig |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 6/Pk. |
| Größe | 1 L |