Learn More
Draeger Safety Öl-Impaktor
Artikelnummer. 15644994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15644994 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15644994 Lieferant Draeger Safety Lieferanten-Nr. 8103530
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Dräger Sicherheitsöl-Impaktor testet alle synthetischen und mineralischen Ölnebel in Druckluft und Atemluft.
  • Durch den Einsatz eines innovativen Ölerkennungsprozesses entfällt die Notwendigkeit, eine oxidierende Reaktion zu verwenden, um das Vorhandensein von Ölen zu erkennen
Spezifikation
Beschreibung Weite
Menge 10/Packung