Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oelrot O
Artikelnummer. 11469030
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469030 100 g 100 Gramm
11459030 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469030 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A12989.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Öl-Rot-O eignet sich für das Anfärben von Lipiden und Lipoproteinen auf Celluloseacetat. Es ist einer der Diazofarbstoffe, die zum Färben neutraler Triglyceride und Lipide verwendet werden. Es wird zur Analyse von Muskelfasern verwendet. Es dient als Mittel, zur Färbung von Lipiden, Muskelfasern und alveolären Makrophagen. Darüber hinaus wird es auch als Markierungsfarbstoff verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von rot gefärbtem Rauch in der Pyrotechnik.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol:Chloroform (1:1). Nicht wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1320-06-5
Summenformel C26H24N4O
Molekulargewicht (g/mol) 408.51
MDL-Nummer MFCD00003898
InChI-Schlüssel HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125; Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
IUPAC-Name (1Z)-1-[[4-[(2,5-Dimethylphenyl)Diazenyl]-2,5-Dimethylphenyl]Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oil Red O
Schmelzpunkt ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Formelmasse 408.51
Menge 100 g