Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oelrot O, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 15254664 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15254664
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1320-06-5
Summenformel C26H24N4O
Molekulargewicht (g/mol) 408.51
MDL-Nummer MFCD00003898
InChI-Schlüssel HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oil Red O
IUPAC-Name (1Z)-1-(2-{4-[2-(2,5-Dimethylphenyl)diazen-1-yl]-2,5-Dimethylphenyl}hydrazin-1-yliden)-1,2-Dihydronaphthalen-2-one
Formelmasse 408.5
Menge 100 g