Learn More
asecos™ Öl Sorbents Schlange
Artikelnummer. 17896466 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,2m
3 m
Packungsgröße:
15 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17896466 1,2m 15 Stück
17866456 3 m 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 17896466
Marke: asecos™ 9930
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wasserabweisend, sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc.
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Farbe Blau
Material Heavy-duty Cloth
Typ Oil Sorbent Sock
Länge (angloamerikanisch) 3.94 ft.
Länge (metrisch) 1,2m
Breite (angloamerikanisch) 2.95 in.
Breite (metrisch) 75.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 11.02 lb.
Gewicht (metrisch) 5 kg