Beschreibung
- Schnell und einfach zu bedienen – Keine Schulung oder spezielle Ausrüstung erforderlich
- Unterstützt die Einhaltung von HACCP und Lebensmittelsicherheit
- Verbessert die Präsentation und den Geschmack der Speisen
- Reduziert Ölverschwendung und Wartungskosten für die Fritteuse
- Vertraut von Köchen und Küchenleitern im gesamten Vereinigten Königreich und Europa
- Einfach zu bedienen: Mit Blick auf Einfachheit entworfen, bieten diese Teststreifen ein unkompliziertes Testerlebnis. Mit einer benutzerfreundlichen Dip-and-Read-Methode können Köche und Hobbyköche schnell die Qualität ihres Speiseöls beurteilen, ohne spezielle Geräte oder umfangreiche Schulungen benötigen zu müssen.
- Hohe Empfindlichkeit: Diese Teststreifen sind darauf ausgelegt, verschiedene Indikatoren für den Abbau von Speiseöl zu erkennen, und bieten eine unvergleichliche Empfindlichkeit. Von Free Fatty Acid (FFA)-Werten bis zu Total Polar Compounds (TPC) erhalten Nutzer umfassende Einblicke in die Qualität und Frische ihres Speiseöls.
- Schnelle Ergebnisse: Mit schnellen Reaktionszeiten können Nutzer Testergebnisse innerhalb von 30 Sekunden erhalten, was zeitnahe Eingreifen und proaktives Ölmanagement ermöglicht. Ob es darum geht, den optimalen Zeitpunkt für den Ölwechsel zu bestimmen oder die Ölstabilität während des Bratierens zu überwachen – diese Teststreifen ermöglichen es den Nutzern, die Spitzenleistung des Öls aufrechtzuerhalten.
- Vielseitigkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Speiseölen, darunter Pflanzenöl, Olivenöl, Rapsöl und mehr, bieten diese Teststreifen Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an vielfältige kulinarische Anwendungen.
- Kosteneffizient: Indem sie ein präzises Ölmanagement ermöglichen und die Lebensdauer von Speiseöl verlängern, helfen diese Teststreifen, Verschwendung zu reduzieren und die Betriebskosten für Gastronomiebetriebe zu optimieren. Ihre Erschwinglichkeit und Effizienz machen sie zu einer wertvollen Investition für Küchen jeder Größe.
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweis von | Öl |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Öl-Teststreifen |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | Je 1 |