Learn More
Justrite™ 20L OWC SOUNDGARD SILVER
Artikelnummer. 11904337
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11904337 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11904337 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 09104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.06 €
    128.64 € / 1 Stück
    Sparen 57.42 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027