Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proof Line-Knopfgewicht |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse E2 |
| Material | Spezial-Edelstahl |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 5 kg |