Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Artikelnummer. 11373314 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse unitSize
11373314 200 g -
11303314 1 g -
11313314 2 g 1 Stück
11323314 5 g 1 Stück
11333314 10 g 1 Stück
11343314 20 g 1 Stück
11353314 50 g 1 Stück
11363314 100 g 1 Stück
11383314 500 g 1 Stück
11393314 1 kg 1 Stück
11303324 2 kg 1 Stück
11313324 5 kg 1 Stück
11357494 10 kg 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 11373314
Marke: Sartorius™ YCW522AC02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse E2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Knopfgewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 200 g