Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11343294 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11343294
Marke: Sartorius™ YCW552AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Knopfgewicht der Klasse E2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Knopfgewicht
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 500 g