Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11383284 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse unitSize
11383284 5 g 1 Stück
11363284 1 g -
11373284 2 g 1 Stück
11393284 10 g 1 Stück
11303294 20 g -
11313294 50 g 1 Stück
11323294 100 g 1 Stück
11333294 200 g 1 Stück
11343294 500 g 1 Stück
11353294 1 kg 1 Stück
11363294 2 kg 1 Stück
11373294 5 kg 1 Stück
11343434 10 kg 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 11383284
Marke: Sartorius™ YCW352AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Knopfgewicht der Klasse E2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Knopfgewicht
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 5 g