Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Artikelnummer. 11353344 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dichte:
2,650 kg/m3
8,600 kg/m3
Material:
Aluminium
Neusilber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11353344
Marke: Sartorius™ YCW0521AC02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus nicht magnetisierbarem Aluminium oder Nickelsilber. Sartorius™ OIML Blattgewicht der Klasse E2 mit DAkkS-Zertifikat ist hochbeständig gegen Korrosion.
  • Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
  • Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
  • Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Aluminium
Dichte 2,650 kg/m3
Masse 5 mg