Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius ProdukteDescription
- Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
- Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
- Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- DAkkS-zertifiziert
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse E2 |
| Material | Neusilber |
| Dichte | 8,600 kg/m3 |
| Masse | 500 mg |