Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11303344 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 mg geliefert
5 mg geliefert
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dichte:
2,650 kg/m3
8,600 kg/m3
Material:
Aluminium
Neusilber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse Dichte Material unitSize
11303344 100 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
11343334 1 mg geliefert 2,650 kg/m3 Aluminium 1 Stück
11363334 5 mg geliefert 2,650 kg/m3 Aluminium 1 Stück
11373334 10 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
11383334 20 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
11393334 50 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
11313344 200 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
11323344 500 mg 8,600 kg/m3 Neusilber 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11303344
Marke: Sartorius™ YCW2121AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus nicht magnetisierbarem Aluminium oder Nickelsilber. Sartorius™ OIML Blattgewicht der Klasse E2 ohne DAkkS-Zertifikat ist hochbeständig gegen Korrosion.
  • Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
  • Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
  • Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewicht
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Neusilber
Dichte 8,600 kg/m3
Masse 100 mg