Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11383364 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 200 g
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,950 kg/m3
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse Dichte Material unitSize
11383364 1 g bis 200 g 7,950 kg/m3 Spezial-Edelstahl 1 Stück
11323364 1 mg bis 500 mg 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg) Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) 1 Stück
11323354 1 g bis 100 g 7,950 kg/m3 Spezial-Edelstahl 1 Stück
11303374 1 g bis 1 kg 7,950 kg/m3 Spezial-Edelstahl 1 Stück
11383374 1 g bis 5 kg 7,950 kg/m3 Spezial-Edelstahl 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11383364
Marke: Sartorius™ YCS31522AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Klasse E2 Gewichteset mit DAkkS Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzette und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse E2
Material Spezial-Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 1 g bis 200 g