Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
| Klassifikation | OIML Klasse F1 |
| Material | Spezial-Edelstahl |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 50 g |