Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11383384 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse unitSize
11383384 1 g 1 Stück
11383424 2 kg 1 Stück
11303424 500 g 1 Stück
11303404 10 g 1 Stück
11323394 2 g 1 Stück
11363394 5 g 1 Stück
11343424 1 kg 1 Stück
11363414 200 g 1 Stück
11343404 20 g 1 Stück
11383404 50 g 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 11383384
Marke: Sartorius™ YCW315AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse M1 ohne Zertifikat besteht aus Edelstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,850 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewicht
Klassifikation OIML Klasse M1
Material Edelstahl
Dichte 7,850 kg/m3
Masse 1 g