Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtesatz mit DAkkS-Zertifikat
Artikelnummer. 11313364 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11313364
Marke: Sartorius™ YCS01255AC02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Gewichtesatz der Klasse M1 mit DAkkS-Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierung
Klassifikation OIML Klasse M1
Material Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Masse 1 mg bis 500 mg