Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Edelstahl
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,850 kg/m3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
| Klassifikation | OIML Klasse M1 |
| Material | Edelstahl |
| Dichte | 7,850 kg/m3 |
| Masse | 1 g bis 5 kg |