Learn More
Kern Sohn OIML Class Weight Set, Platelet
Beschreibung
- Polished stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F2 |
| Material | Stainless Steel |
| Gehäusematerial | Plastic |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 500 mg |