Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Artikelnummer. 16622482 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16622482 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16632482 50 g bis 1 mg 1 Stück
16642482 50 g bis 1 g 1 Stück
16652482 100 g bis 1 mg 1 Stück
16662482 100 g bis 1 g 1 Stück
16672482 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16682482 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16692482 500 g bis 1 mg 1 Stück
16602492 500 g bis 1 g 1 Stück
16612492 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16622492 1 kg bis 1 g 1 Stück
16632492 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16642492 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16652492 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16662492 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16622482 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780435
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
  • Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner-Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Gewicht (metrisch) 0,050 kg
Masse 500 mg bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 12/Packung