Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Artikelnummer. 16642482 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16642482
Marke: Ohaus™ 80780438
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
  • Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner-Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Troemner Legierung 8
Gewicht (metrisch) 0,300 kg
Masse 50 g bis 1 g
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 8/Packung