Learn More
Ohaus™ OIML F1 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Artikelnummer. 16672482 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16672482 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16622482 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16632482 50 g bis 1 mg 1 Stück
16642482 50 g bis 1 g 1 Stück
16652482 100 g bis 1 mg 1 Stück
16662482 100 g bis 1 g 1 Stück
16682482 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16692482 500 g bis 1 mg 1 Stück
16602492 500 g bis 1 g 1 Stück
16612492 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16622492 1 kg bis 1 g 1 Stück
16632492 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16642492 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16652492 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16662492 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16672482 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780441
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
  • Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm hergestellt aus Troemner-Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Gewicht (metrisch) 1 kg
Masse 2 x 200 g bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 23/Packung