Learn More
Ohaus™ OIML F2 Gewichteset
Artikelnummer. 16692202 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16692202
Marke: Ohaus™ 30390825
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F2-Toleranzen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Masse 100 g bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 21/Packung