Learn More
R&D Systems™ Olanzapine
Artikelnummer. 18752744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752744 10 mg 10 Milligramm
18702644 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18752744 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4349/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.95 €
    99.75 € / 10 Milligramm
    Sparen 10.20 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT2A/D2 antagonist; atypical antipsychotic
Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties. Also a highly potent activator of hM4Di DREADDs (EC50 values are 5 nM in vitro and 7 nM in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132539-06-1
Summenformel C17H20N4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olanzapine
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 312.43
Reinheit >99%
Molekulargewicht 312.44