Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olanzapin
Artikelnummer. 16554264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554264 1 g 1 Gramm
16564264 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16554264 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464290010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132539-06-1
Summenformel C17H20N4S
Molekulargewicht (g/mol) 312.44
MDL-Nummer MFCD00866702
InChI-Schlüssel WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5-Methyl-8-(4-Methylpiperazin-1-yl)-4-Thia-2,9-Diazatricyclo[8.4.0.0³,⁷]Tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-Hexaen
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olanzapine
Schmelzpunkt 194.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Formelmasse 312.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Olanzapine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine