Learn More
Olanzapin-Laktam-Verunreinigung, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Z)-Olanzapine Ketolactam |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11- |
| Formelmasse | 312.1586 |
| Reinheit (%) | >95% |