missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olanzapin-Thiolaktam-Verunreinigung, TRC

Artikelnummer. 18023930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18023930 10 mg 10 Milligramm
18040920 5 mg 5 Milligramm
18030530 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18023930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO25378010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1017241-36-9
Summenformel C17 H20 N4 O S
Molekulargewicht (g/mol) 328.43
Synonym (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
IUPAC-Name (1Z)-1-[4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-Sulfanyliden-1H-1,5-Benzodiazepin-3-Yliden]Propan-2-1
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formelmasse 328.1358
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.