Learn More
Olanzapin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olanzapine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 312.1409 |
| Reinheit (%) | >95% |