Learn More
Olaparib, Mikromol™
Artikelnummer. 18052130
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18052130 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18052130 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3926.000250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Olaparib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olaparib
CAS 763113-22-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Olaparib
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C24 H23 F N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[3-[[4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-, Piperazine, 1-(cyclopropylcarbonyl)-4-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]- (9CI), 4-[[3-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, 4-(3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, AZD 2281, KU 0059436, KU 59436, Lynparza, Olaparib
InChI-Formel InChI=1S/C24H23FN4O3/c25-20-8-5-15(14-21-17-3-1-2-4-18(17)22(30)27-26-21)13-19(20)24(32)29-11-9-28(10-12-29)23(31)16-6-7-16/h1-5,8,13,16H,6-7,9-12,14H2,(H,27,30)
SMILES Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)C5CC5
IUPAC-Name 4-[[3-[4-(Cyclopropancarbonyl)piperazin-1-carbonyl]-4-fluorphenyl]methyl]-2H-phthalazin-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 434.46
Menge 250 mg
Formelmasse 434.1754 g/mol