Learn More
Tocris Bioscience™ OLDA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005732
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18005732 5 mg 5 Milligramm
18014362 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18005732
Marke: Tocris Bioscience™ 1641/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective endogenous TRPV1 agonist
Potent endogenous vanilloid TRPV1 (VR1) receptor agonist (EC50 = 36 nM at hVR1) with low affinity for rCB1 receptors (Ki = 1.6 μM). Potently induces VR1-mediated thermal hyperalgesia in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105955-11-1
Summenformel C26H43NO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OLDA
Menge 5 mg
Formelmasse 417.63
Reinheit >99%
Molekulargewicht 417.634