missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oleandrin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493376 25 mg 25 Milligramm
16475818 10 mg 10 Milligramm
16458487 5 mg -
16420206 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13719

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Oleandrin (PBI-05204) inhibits the Na+, K+-ATPase activity with an IC50 of 620 nM.

Oleandrin (PBI-05204) inhibits the Na+, K+-ATPase activity with an IC50 of 620 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oleandrin
CAS 465-16-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H48O9
Menge 25 mg
Synonym PBI-05204
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (173.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OCC([C@H]2[C@@H](OC(C)=O)C[C@]3(O)[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@@H](O[C@H]6C[C@@H]([C@H]([C@H](C)O6)O)OC)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]23C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 576.72
Formelmasse 576.72
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.