Learn More
Oleanolsäure, 98,4 % (HPLC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11417432 100 mg
11427432 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417432 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215398180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 508-02-1
Summenformel C30H48O3
Molekulargewicht (g/mol) 456.711
InChI-Schlüssel MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-Hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-carbonsäure
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleanolic Acid
Namenshinweis For HPLC analysis
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.984
Menge 100 mg
Formelmasse 456.7
Physikalische Form Pulver