Learn More
Oleanolsäure-d3, TRC
Artikelnummer. 30420752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420752 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30420752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO5210025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleanolic Acid-d3
CAS 946530-77-4
Summenformel C30H45D3O3
Menge 5 mg
Synonym Olean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, Oleanolic acid-d3, Oleanolic-2,2,3-D3 acid
SMILES [2H]C1([2H])C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@]1([2H])O
Molekulargewicht (g/mol) 459.72
Formelmasse 459.3792 g/mol