missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oleic-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d18 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oleic Acid-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-D18 |
| Summenformel | C18 D18 H16 O2 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | (9 Z)-9-Octadecenoic-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d18 acid, Oleic Acid-d18, Oleic Acid-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-D18, Oleic-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d18 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10 H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C\CCCCCCCC(=O)O)\C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | (Z)-10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-octadecadeuteriooctadec-9-enoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.5723 |
| Formelmasse | 300.3689 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur