Learn More
Oleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049957
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031997.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
Schmelzpunkt 13 °C bis 14 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.887 g/mL
Siedepunkt 286°C (100 mmHg)
Brechungsindex 1.461
Menge 5 g
Beilstein 1726542
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 146828
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit